Learn More
3,4-dimetilanilina, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
24.00€ - 132.08€
CAS | 95-64-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H11N |
Peso molecular (g/mol) | 121.18 |
Número MDL | MFCD00007810 |
Clave InChI | DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3,4-xylidine, 4-amino-o-xylene, 3,4-xylylamine, 3,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenamine, 3,4-dimethylaminobenzene, 1-amino-3,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,2-dimethylbenzene, aniline, 3,4-dimethyl |
PubChem CID | 7248 |
ChEBI | CHEBI:39901 |
Nombre IUPAC | 3,4-dimetilanilina |
SMILES | CC1=CC=C(N)C=C1C |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10427750
|
Thermo Scientific Acros
155280050 |
5 g | Frasco de vidrio | ||||||
10563321
|
Thermo Scientific Acros
155281000 |
100 g | Frasco de vidrio | ||||||
10347330
|
Thermo Scientific Acros
155285000 |
500 g | Frasco de vidrio | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
95-64-7 | |
121.18 | |
DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N | |
7248 | |
3,4-dimetilanilina |
C8H11N | |
MFCD00007810 | |
3,4-xylidine, 4-amino-o-xylene, 3,4-xylylamine, 3,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenamine, 3,4-dimethylaminobenzene, 1-amino-3,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,2-dimethylbenzene, aniline, 3,4-dimethyl | |
CHEBI:39901 | |
CC1=CC=C(N)C=C1C |
Especificaciones
3, 4-Dimethylaniline | |
99.5% | |
99.4 | |
100.0 | |
Auténtico | |
99.4% min. (GC) | |
(CH3)2C6H3NH2 | |
12, 1103 | |
3,4-xylidine, 4-amino-o-xylene, 3,4-xylylamine, 3,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenamine, 3,4-dimethylaminobenzene, 1-amino-3,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,2-dimethylbenzene, aniline, 3,4-dimethyl | |
DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N | |
3,4-dimetilanilina | |
7248 | |
121.18 |
49°C to 51°C | |
95-64-7 | |
Beige a marrón | |
226°C | |
Masa cristalina o cristales | |
C8H11N | |
MFCD00007810 | |
15, 10282 | |
Solubility in water: <1g/L (24°C). Other solubilities: slightly soluble in chloroform,soluble in alcohol (>100g/L),diethyl ether,,petroleum ether,very soluble in ligroin | |
CC1=CC=C(N)C=C1C | |
121.18 | |
CHEBI:39901 | |
99.50% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en contacto con la piel.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Tóxico en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 202-437-4
missing translation for 'rtecsNumber' : ZE9450000.
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : el producto se oscurece si se expone a la luz y al aire
RUO – Research Use Only