Learn More
3,4-dimetilanilina, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10563321 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10563321 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10427750 5 g Frasco de vidrio 5 g
10347330 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10563321 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 155281000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 95-64-7 | C8H11N | 121.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-64-7
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00007810
Clave InChI DOLQYFPDPKPQSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,4-xylidine, 4-amino-o-xylene, 3,4-xylylamine, 3,4-dimethylphenylamine, benzenamine, 3,4-dimethyl, 3,4-dimethylbenzenamine, 3,4-dimethylaminobenzene, 1-amino-3,4-dimethylbenzene, 4-amino-1,2-dimethylbenzene, aniline, 3,4-dimethyl
PubChem CID 7248
ChEBI CHEBI:39901
Nombre IUPAC 3,4-dimetilanilina
SMILES CC1=CC=C(N)C=C1C
Specifications
Nombre del producto químico o material 3, 4-Dimethylaniline
Punto de fusión 49°C to 51°C
Nombre de nota 99.5%
% mín. CAS 99.4
Color Beige a marrón
% máx. CAS 100.0
Cantidad 100 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Masa cristalina o cristales
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.4% min. (GC)
Fórmula lineal (CH3)2C6H3NH2
Beilstein 12, 1103
Índice Merck 15, 10282
Punto de ebullición 226°C
Información de solubilidad Solubility in water: <1g/L (24°C). Other solubilities: slightly soluble in chloroform,soluble in alcohol (>100g/L),diethyl ether,,petroleum ether,very soluble in ligroin
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 99.50%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3,4-Dimethylaniline
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Hazard Statement
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.