Learn More
Isocianato de 3,4-dimetoxifenetil, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3, 4-Dimethoxyphenethyl isothiocyanate |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.29 |