Learn More
3,4-Dihidroxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Descripción
3,4-Dihydroxybenzaldehyde is used in as an apoptosis inducer of human leukemia cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3,4-dihidroxibenzaldehído se utiliza como inductor de apoptosis de las células leucémicas humanas.
Solubilidad
Soluble en agua (6,3 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
El 3,4-dihidroxibenzaldehído se utiliza como inductor de apoptosis de las células leucémicas humanas.
Solubilidad
Soluble en agua (6,3 g/l).
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydroxybenzaldehyde |
Punto de fusión | 152°C to 157°C |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 774381 |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Índice Merck | 14,7893 |
Información de solubilidad | Soluble in water(6.3g/L). |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.12 |
Porcentaje de pureza | 98% |