missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3,4-Dihidro-2H-pirido[3,2-b][1,4]oxazina, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine |
% mín. CAS | 96.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.15 |
Porcentaje de pureza | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'