Learn More
Ácido 3,4-diaminobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778126
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
619-05-6
C7H8N2O2
152.15
MFCD00007726
HEMGYNNCNNODNX-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 3,4-diamino, 4-carboxyphenyldiamine, 3,4-diamino benzoic acid, 4-carboxy-o-phenylenediamine, 3,4-diaminobenzoicacid, acmc-209mxf, 3,4-diaminobenzoesaeure, 3,4 diaminobenzoic acid, 3,4-diaminobenzenoic acid, 3,4-diamino-benzoic acid
69263
ácido 3,4-diaminobenzoico
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)N
619-05-6
C7H8N2O2
152.15
MFCD00007726
HEMGYNNCNNODNX-UHFFFAOYSA-N
benzoic acid, 3,4-diamino, 4-carboxyphenyldiamine, 3,4-diamino benzoic acid, 4-carboxy-o-phenylenediamine, 3,4-diaminobenzoicacid, acmc-209mxf, 3,4-diaminobenzoesaeure, 3,4 diaminobenzoic acid, 3,4-diaminobenzenoic acid, 3,4-diamino-benzoic acid
69263
ácido 3,4-diaminobenzoico
C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3, 4-Diaminobenzoic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 215.0°C
Color Marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal (H2N)2C6H3CO2H
Cantidad 25 g
Beilstein 14, 450
Información de solubilidad Solubility in water: 2.2g/L (20°C).
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,4-Diaminobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabón.