Learn More
Bromuro de 3,4,5-trimetoxifenilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3, 4, 5-Trimethoxyphenylmagnesium bromide |
CAS | 133095-91-7, 109-99-9 |
% mín. CAS | 11.09, 83.37 |
% máx. CAS | 16.63, 88.91 |
Color | Marrón a Amarillo |
Densidad | 0.9790g/mL |
Temperatura de inflamación | −20°C |
Envase | Frasco de vidrio AcroSeal™ |
Fórmula molecular | C9H11BrMgO3 |
Fórmula lineal | (OCH3)3C6H2MgBr |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- 3,4,5-Trimethoxyphenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.