Learn More
Ácido 3,3'-tiodipropiónico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10205000
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
111-17-1
C6H10O4S
178.2
MFCD00002781
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
3,3'-thiodipropionic acid, thiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-thiobis, bis 2-carboxyethyl sulfide, tyox a, thiodihydracrylic acid, 4-thiaheptanedioic acid, tdpa, sulfide, bis 2-carboxyethyl, 3,3'-thiodipropanoic acid
8096
ácido 3-(2-carboxietilsulfanil)propanoico
C(CSCCC(=O)O)C(=O)O
111-17-1
C6H10O4S
178.2
MFCD00002781
ODJQKYXPKWQWNK-UHFFFAOYSA-N
3,3'-thiodipropionic acid, thiodipropionic acid, propanoic acid, 3,3'-thiobis, bis 2-carboxyethyl sulfide, tyox a, thiodihydracrylic acid, 4-thiaheptanedioic acid, tdpa, sulfide, bis 2-carboxyethyl, 3,3'-thiodipropanoic acid
8096
ácido 3-(2-carboxietilsulfanil)propanoico
C(CSCCC(=O)O)C(=O)O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,3′-Thiodipropionic acid
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 130.0°C to 133.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación 128°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal S(CH2CH2CO2H)2
Cantidad 5 g
Beilstein 03, IV, 735
Índice Merck 15, 9485
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L (25°C). Other solubilities: freely soluble in hot water, freely soluble in alcohol and acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino fino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3``-Thiodipropionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.