Learn More
Alfa Aesar™ 3,3-Pentamethylene glutarimide, ≥98%
30.80€ - 456.00€
CAS 1130-32-1
Fórmula molecular C10H15NO2
Molecular Weight (g/mol) 181.235
Número MDL MFCD00023872
InChI Key FNIPRNMPSXNBDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,3-pentamethylene glutarimide, 3-azaspiro 5.5 undecane-2,4-dione, 1,1-cyclohexanediacetimide, 3,3-pentamethyleneglutarimide, 3-azaspiro 5,5 undecan-2,4-dione, 9-azaspiro 5.5 undecane-8,10-dione, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid german, 5-21-10-00098 beilstein handbook reference, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid
PubChem CID 14324
IUPAC Name 3-azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione
SMILES C1CCC2(CC1)CC(=O)NC(=O)C2
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Precio Cantidad y disponibilidad  
15442309 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64902.03
1g 30.80€
1 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
15452309 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64902.06
5g 114.00€
5 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
15462309 SDS Ver documentos Alfa Aesar™
H64902.14
25g 456.00€
25 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha de envío estimada
del proveedor 19-11-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
1130-32-1
181.235
FNIPRNMPSXNBDI-UHFFFAOYSA-N
14324
C1CCC2(CC1)CC(=O)NC(=O)C2
C10H15NO2
MFCD00023872
3,3-pentamethylene glutarimide, 3-azaspiro 5.5 undecane-2,4-dione, 1,1-cyclohexanediacetimide, 3,3-pentamethyleneglutarimide, 3-azaspiro 5,5 undecan-2,4-dione, 9-azaspiro 5.5 undecane-8,10-dione, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid german, 5-21-10-00098 beilstein handbook reference, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid
3-azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione
Especificaciones
1g
168°C to 170°C
C10H15NO2
383782
FNIPRNMPSXNBDI-UHFFFAOYSA-N
3-azaspiro[5.5]undecane-2,4-dione
14324
Solid
3,3-Pentamethylene glutarimide
1130-32-1
MFCD00023872
3,3-pentamethylene glutarimide, 3-azaspiro 5.5 undecane-2,4-dione, 1,1-cyclohexanediacetimide, 3,3-pentamethyleneglutarimide, 3-azaspiro 5,5 undecan-2,4-dione, 9-azaspiro 5.5 undecane-8,10-dione, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid german, 5-21-10-00098 beilstein handbook reference, beta,beta-pentamethylen-glutarsaeureimid
C1CCC2(CC1)CC(=O)NC(=O)C2
181.235
181.23
≥98%