missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 3,3-dimetilglutárico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11444307
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
4839-46-7
C7H12O4
160.17
MFCD00002716
DUHQIGLHYXLKAE-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethylglutaric acid, pentanedioic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutarate, 3,3-dimethyl-pentanedioic acid, .beta.,.beta.-dimethylglutaric acid, 3,3-dimethyl-glutaric acid, 3,3-dimethylpentaneodioic acid, glutaric acid,3-dimethyl, pentanedioic acid,3-dimethyl, beta,beta-dimethylglutaric acid
20984
CHEBI:68502
Ácido 3,3-dimetilpentanodioico
CC(C)(CC(O)=O)CC(O)=O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
4839-46-7
C7H12O4
160.17
MFCD00002716
DUHQIGLHYXLKAE-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethylglutaric acid, pentanedioic acid, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethylglutarate, 3,3-dimethyl-pentanedioic acid, .beta.,.beta.-dimethylglutaric acid, 3,3-dimethyl-glutaric acid, 3,3-dimethylpentaneodioic acid, glutaric acid,3-dimethyl, pentanedioic acid,3-dimethyl, beta,beta-dimethylglutaric acid
20984
CHEBI:68502
Ácido 3,3-dimetilpentanodioico
CC(C)(CC(O)=O)CC(O)=O

It acts as a reactant involved in cyclodehydration of diols, synthesis of conjugates of betulin derivatives used as anti-HIV agents, preparation of dimeric peptide antagonists of IgG-FcRn interaction, microwave-assisted protection of glutaraldehyde, synthesis of glycyrrhetinic acid derivatives for proteasome inhibition and catalytic, asymmetric transannular aldolizations. It is also used with other dibasic esters as solvents in paints, cosmetics, and fragrances.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Actúa como reactante implicado en la ciclodeshidratación de los dioles y la síntesis de conjugados de derivados de betulina, que se usan como agentes anti-VIH, en la preparación de antagonistas de péptidos diméricos de la interacción IgG-FcRn, para la protección asistida por microondas de glutaraldehído y en la síntesis de derivados de ácido glicirretínico para la inhibición de proteasoma y aldolizaciones catalíticas transanulares asimétricas. También se utiliza con otros ésteres dibásicos, como disolventes en pinturas, cosméticos y fragancias.

Solubilidad
Solubilidad en agua, turbidez muy leve.

Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 3,3-Dimethylglutaric acid
Punto de fusión 98°C to 103°C
Densidad 1.42
Punto de ebullición 89°C to 90°C (2 mmHg)
Cantidad 50 g
Beilstein 1765439
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.17
Porcentaje de pureza ≥98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'