Learn More
(+/-)-3,3-Dimetil-2-butilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
46.30€ - 712.00€
CAS | 3850-30-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C6H16N |
Peso molecular (g/mol) | 102.20 |
Número MDL | MFCD00008078 |
Clave InChI | DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-O |
Sinónimo | 1,2,2-trimethylpropylamine, 2-amino-3,3-dimethylbutane, 2-butanamine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-2-aminobutane, 3,3-dimethyl-2-butanamine, 3-amino-2,2-dimethylbutane, propylamine, 1,2,2-trimethyl, 3,3-dimethyl-2-butylamine, 3,3-dimethylbut-2-ylamine, 3,3-dimethyl-2-butyl amine |
PubChem CID | 520907 |
Nombre IUPAC | (2S)-3,3-dimethylbutan-2-aminium |
SMILES | C[C@H]([NH3+])C(C)(C)C |
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Cantidad | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11474533
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11530.03 |
1 g |
46.30€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11484533
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11530.06 |
5 g |
190.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11494533
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11530.14 |
25 g |
712.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine is used to produce 1-pyridin-3-yl-3-(1,2,2-trimethyl-propyl)-thiourea. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesLa (+/-)-3,3-dimetil-2-butilamina se utiliza para producir 1-piridin-3-il-3-(1,2,2-trimetil-propil)-tiourea. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
Identifiants chimiques
3850-30-4 | |
102.20 | |
DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-O | |
520907 | |
C[C@H]([NH3+])C(C)(C)C |
C6H16N | |
MFCD00008078 | |
1,2,2-trimethylpropylamine, 2-amino-3,3-dimethylbutane, 2-butanamine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-2-aminobutane, 3,3-dimethyl-2-butanamine, 3-amino-2,2-dimethylbutane, propylamine, 1,2,2-trimethyl, 3,3-dimethyl-2-butylamine, 3,3-dimethylbut-2-ylamine, 3,3-dimethyl-2-butyl amine | |
(2S)-3,3-dimethylbutan-2-aminium |
Spécification
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine | |
C6H16N | |
UN2733 | |
DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-O | |
(2S)-3,3-dimethylbutan-2-aminium | |
520907 | |
98% |
3850-30-4 | |
MFCD00008078 | |
1,2,2-trimethylpropylamine, 2-amino-3,3-dimethylbutane, 2-butanamine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-2-aminobutane, 3,3-dimethyl-2-butanamine, 3-amino-2,2-dimethylbutane, propylamine, 1,2,2-trimethyl, 3,3-dimethyl-2-butylamine, 3,3-dimethylbut-2-ylamine, 3,3-dimethyl-2-butyl amine | |
C[C@H]([NH3+])C(C)(C)C | |
102.20 | |
101.19 |
Safety and Handling
Declaración de GHS H
H225-H314-H318
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
GHS P Statement
P210-P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Peligro
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:AMINAS, INFLAMABLE, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only