Learn More
(+/-)-3,3-Dimetil-2-butilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494533
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494533 25 g 25 g
11474533 1 g 1 g
11484533 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494533 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11530.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3850-30-4 | C6H16N | 102.20 g/mol
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine is used to produce 1-pyridin-3-yl-3-(1,2,2-trimethyl-propyl)-thiourea. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (+/-)-3,3-dimetil-2-butilamina se utiliza para producir 1-piridin-3-il-3-(1,2,2-trimetil-propil)-tiourea. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado de cloruros ácidos y anhídridos ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3850-30-4
Fórmula molecular C6H16N
Peso molecular (g/mol) 102.20
Número MDL MFCD00008078
Clave InChI DXSUORGKJZADET-YFKPBYRVSA-O
Sinónimo 1,2,2-trimethylpropylamine, 2-amino-3,3-dimethylbutane, 2-butanamine, 3,3-dimethyl, 3,3-dimethyl-2-aminobutane, 3,3-dimethyl-2-butanamine, 3-amino-2,2-dimethylbutane, propylamine, 1,2,2-trimethyl, 3,3-dimethyl-2-butylamine, 3,3-dimethylbut-2-ylamine, 3,3-dimethyl-2-butyl amine
PubChem CID 520907
Nombre IUPAC 3,3-dimetilbutan-2-amina
SMILES C[C@H]([NH3+])C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Densidad 0.755
Cantidad 25 g
Número UN UN2733
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.19
Porcentaje de pureza 98%