Learn More
Ácido 3,3-difluorociclobutanoarboxílico, 97 %, Acros Organics™
Catalog Number p-7077382
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
107496-54-8
C5H6F2O2
136.1
PLRCVBKYFLWAAT-UHFFFAOYSA-N
3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid, 3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3,3-difluoro, cyclobutanecarboxylicacid, 3,3-difluoro, 3,3-difluorocyclobutanecarboxylicacid, acmc-209yhn, 3,3-difluorocyclopropyl methanol, 3,3-difluorocyclobutane carboxylic acid, 3,3-difluorocyclobutane-carboxylic acid, 3,3-difluoro-cyclobutane-1-carboxylic acid
13777789
ácido 3,3-difluorociclobutano-1-carboxílico
C1C(CC1(F)F)C(=O)O
107496-54-8
C5H6F2O2
136.1
PLRCVBKYFLWAAT-UHFFFAOYSA-N
3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid, 3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3,3-difluoro, cyclobutanecarboxylicacid, 3,3-difluoro, 3,3-difluorocyclobutanecarboxylicacid, acmc-209yhn, 3,3-difluorocyclopropyl methanol, 3,3-difluorocyclobutane carboxylic acid, 3,3-difluorocyclobutane-carboxylic acid, 3,3-difluoro-cyclobutane-1-carboxylic acid
13777789
ácido 3,3-difluorociclobutano-1-carboxílico
C1C(CC1(F)F)C(=O)O
Nombre del producto químico o material 3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid
Punto de fusión 50.0°C to 52.5°C
Densidad 1.3700g/mL
Punto de ebullición 205.0°C
Temperatura de inflamación 78°C
Espectro infrarrojo Authentic
Cantidad 250 mg
Gravedad específica 1.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.