Learn More
Yoduro de 3,3'-di-n-heptiloxacarbocianina, 97 %, Thermo Scientific™
141.00€ - 611.00€
CAS 53213-83-5
Fórmula molecular C31H41IN2O2
Peso molecular (g/mol) 600.59
Número MDL MFCD00274413,MFCD00274413,MFCD00274413
Clave InChI ANJZLSIIEGUCQL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3,3'-diheptyloxacarbocyanine iodide
PubChem CID 102600931
Nombre IUPAC 3-heptyl-2-[3-(3-heptyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-ylidene)prop-1-en-1-yl]-1,3-benzoxazol-3-ium iodide
SMILES [I-].CCCCCCCN1C(OC2=CC=CC=C12)=CC=CC1=[N+](CCCCCCC)C2=CC=CC=C2O1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15482128
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55777.MC
100 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15492128
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55777.ME
500 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
53213-83-5
600.59
ANJZLSIIEGUCQL-UHFFFAOYSA-M
102600931
[I-].CCCCCCCN1C(OC2=CC=CC=C12)=CC=CC1=[N+](CCCCCCC)C2=CC=CC=C2O1
C31H41IN2O2
MFCD00274413,MFCD00274413,MFCD00274413
3,3'-diheptyloxacarbocyanine iodide
3-heptyl-2-[3-(3-heptyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-ylidene)prop-1-en-1-yl]-1,3-benzoxazol-3-ium iodide
Especificaciones
3,3'-Di-n-heptyloxacarbocyanine iodide
Rojo
MFCD00274413,MFCD00274413,MFCD00274413
3,3'-diheptyloxacarbocyanine iodide
[I-].CCCCCCCN1C(OC2=CC=CC=C12)=CC=CC1=[N+](CCCCCCC)C2=CC=CC=C2O1
600.59
600.58
Sólido
53213-83-5
C31H41IN2O2
Light sensitive
ANJZLSIIEGUCQL-UHFFFAOYSA-M
3-heptyl-2-[3-(3-heptyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-ylidene)prop-1-en-1-yl]-1,3-benzoxazol-3-ium iodide
102600931
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes