Learn More
Yoduro de 3,3'-di-n-heptiloxacarbocianina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15482128
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482128 100 mg 100 miligramos
15492128 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15482128 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55777.MC
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53213-83-5
Fórmula molecular C31H41IN2O2
Peso molecular (g/mol) 600.59
Número MDL MFCD00274413,MFCD00274413,MFCD00274413
Clave InChI ANJZLSIIEGUCQL-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 3,3'-diheptyloxacarbocyanine iodide
PubChem CID 102600931
Nombre IUPAC 3-heptyl-2-[3-(3-heptyl-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-2-ylidene)prop-1-en-1-yl]-1,3-benzoxazol-3-ium iodide
SMILES [I-].CCCCCCCN1C(OC2=CC=CC=C12)=CC=CC1=[N+](CCCCCCC)C2=CC=CC=C2O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,3'-Di-n-heptyloxacarbocyanine iodide
Color Rojo
Cantidad 100 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 600.58
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido