Learn More
Clorhidrato de 3-[3-(clorometilo)fenoxi]-N,N-dimetilpropilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 3-[3-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Nombre IUPAC | clorhidrato de {3-[3-(clorometil)fenoxi]propil}dimetilamina |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 264.19 |
Porcentaje de pureza | 95% |