Learn More
[3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
39.20€ - 132.00€
CAS | 871825-54-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C10H11N3O |
Peso molecular (g/mol) | 189.22 |
Número MDL | MFCD08271929 |
Clave InChI | PZRKSBSNVMSIJI-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzyl alcohol, 3-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methan-1-ol |
PubChem CID | 18525775 |
SMILES | OCC1=CC=CC(CN2C=NC=N2)=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11340627
|
Thermo Scientific Maybridge
CC45409CB |
250 mg |
39.20€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10642865
|
Thermo Scientific Maybridge
CC45409DA |
1 g |
132.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
871825-54-6 | |
189.22 | |
PZRKSBSNVMSIJI-UHFFFAOYSA-N | |
18525775 |
C10H11N3O | |
MFCD08271929 | |
3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzyl alcohol, 3-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methan-1-ol | |
OCC1=CC=CC(CN2C=NC=N2)=C1 |
Especificaciones
[3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol | |
94.5 | |
95% | |
MFCD08271929 | |
PZRKSBSNVMSIJI-UHFFFAOYSA-N | |
[3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]metanol | |
18525775 | |
95% |
871825-54-6 | |
100.0 | |
C10H11N3O | |
3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzyl alcohol, 3-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methan-1-ol | |
OCC1=CC=CC(CN2C=NC=N2)=C1 | |
189.22 | |
189.22 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
Puede irritar las vías respiratorias.
Sólido inflamable.
GHS P Statement:
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Keep container tightly closed.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.