Learn More
[3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11340627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11340627 250 mg 250 miligramos
10642865 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340627 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45409CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 871825-54-6
Fórmula molecular C10H11N3O
Peso molecular (g/mol) 189.22
Número MDL MFCD08271929
Clave InChI PZRKSBSNVMSIJI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-1h-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl phenyl methanol, 3-1,2,4-triazol-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl benzyl alcohol, 3-1,2,4-triazolylmethyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 18525775
SMILES OCC1=CC=CC(CN2C=NC=N2)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(1H-1, 2, 4-Triazol-1-ylmethyl)phenyl]methanol
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC [3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)fenil]metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.22
Porcentaje de pureza 95%