missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
[3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)fenil]metanol, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | [3-(1H-1, 2, 4-triazol-1-yl)phenyl]methanol |
% mín. CAS | 94.5 |
% máx. CAS | 100.0 |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% |
Envase | Frasco de vidrio ámbar |
Cantidad | 1 g |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.19 |
Porcentaje de pureza | 95% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'