Learn More
Alfa Aesar™ 3-(1-Piperidinylmethyl)indole, 95%
Marca:  Alfa Aesar™ H63256.06
Detalles adicionales : CAS : 5355-42-0 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15449858
  • 911.00€ / 5 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-05-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Applications
3-(1-Piperidinylmethyl)indole, is used as a pharmaceutical intermediate.
Solubility
Freely soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
Especificación
5355-42-0
214.312
HPKXPFRRVVWAPD-UHFFFAOYSA-N
21454
C1CCN(CC1)CC2=CNC3=CC=CC=C32
C14H18N2
MFCD00458412
n-skatylpiperidine, 3-piperidin-1-yl methyl-1h-indole, 3-piperidinomethyl indole, indole, 3-piperidinomethyl, 3-piperidin-1-ylmethyl-1h-indole, chembl57535, 3-piperidinomethyl-1h-indole, 3-1-piperidinylmethyl-1h-indole, 3-piperidylmethyl indole, 3-piperidinomethyl indole
3-(piperidin-1-ylmethyl)-1H-indole
Especificación
3-(1-Piperidinylmethyl)indole
5g
C14H18N2
176547
HPKXPFRRVVWAPD-UHFFFAOYSA-N
3-(piperidin-1-ylmethyl)-1H-indole
21454
Solid
Tan to White
5355-42-0
MFCD00458412
n-skatylpiperidine, 3-piperidin-1-yl methyl-1h-indole, 3-piperidinomethyl indole, indole, 3-piperidinomethyl, 3-piperidin-1-ylmethyl-1h-indole, chembl57535, 3-piperidinomethyl-1h-indole, 3-1-piperidinylmethyl-1h-indole, 3-piperidylmethyl indole, 3-piperidinomethyl indole
C1CCN(CC1)CC2=CNC3=CC=CC=C32
214.312
214.3
95%