Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human Ras-GAP GST (N-Term) Protein
Código de producto. 18395729 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 μg
Tamaño de la unidad:
2 microgramos
18395729 2 μg 2 microgramos
1 options
Código de producto. 18395729
Marca: Novus Biologicals™ H00005921P012ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 5921
Peso molecular M.W. (Theoretical): 126.8 kDa
Cantidad 2 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen CMAVM, CM-AVM, CMAVM1, GAP, p120, p120GAP, p120RASGAP, PKWS, Ras GTPase-activating protein 1, RASA, RASA1, RASGAP
Símbolo de gen RASA1
Categoría de investigación Cancer, Signal Transduction
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión Ras-GAP