Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human BET1 GST (N-Term) Protein
Código de producto. 18352659 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
:
2 μg
Código de producto.
18352659 2 μg
1 options
Código de producto. 18352659
Marca: Novus Biologicals™ H00010282P012ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Recombinant Protein
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Western Blot, ELISA, PAGE, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Formulación 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
ID de gen (Entrez) 10282
Peso molecular 38.72 kDa
Cantidad 2 μg
Requisitos de almacenamiento Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Alias de gen Bet1 (S. cerevisiae) homolog, BET1 homolog, BET1 homolog (S. cerevisiae), Bet1p homolog, blocked early in transport 1 homolog (S. cerevisiae), DKFZp781C0425, Golgi vesicular membrane trafficking protein p18, Golgi vesicular membrane-trafficking protein p18, HBET1
Símbolo de gen BET1
Categoría de investigación Signal Transduction
Grado de pureza o calidad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Expresión BET1