Learn More
(2S)-(+)-Glicidol tosilato, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3778722
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
70987-78-9
C10H12O4S
228.27
MFCD00064489
NOQXXYIGRPAZJC-VIFPVBQESA-N
s-glycidyl tosylate, 2s-+-glycidyl tosylate, s-+-glycidyl tosylate, +-glycidyl tosylate, s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, ccris 6400, s-glycidyltosylate, 2s-glycidyl tosylate, oxiranemethanol, 4-methylbenzenesulfonate, s
153296
[(2S)-oxiran-2-il]metil 4-metilbencenosulfonato
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2CO2
70987-78-9
C10H12O4S
228.27
MFCD00064489
NOQXXYIGRPAZJC-VIFPVBQESA-N
s-glycidyl tosylate, 2s-+-glycidyl tosylate, s-+-glycidyl tosylate, +-glycidyl tosylate, s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, 2s-oxiran-2-ylmethyl 4-methylbenzenesulfonate, ccris 6400, s-glycidyltosylate, 2s-glycidyl tosylate, oxiranemethanol, 4-methylbenzenesulfonate, s
153296
[(2S)-oxiran-2-il]metil 4-metilbencenosulfonato
CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2CO2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (2S)-(+)-Glycidyl tosylate
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 45°C to 48°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Condición de rotación específica + 17.00 (20.00°C c=2.5,CHCl3)
Rotación específica + 17
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.27
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo esponjoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (2S)-(+)-Glycidyl tosylate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.