Learn More
(2S,3aS,7aS)-1-Fmoc-octahidroindole-2-ácido carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS 130309-37-4
Fórmula molecular C24H25NO4
Peso molecular (g/mol) 391.467
Número MDL MFCD00191201
Clave InChI JBZXLQHJZHITMW-RXYZOABWSA-N
Sinónimo fmoc-oic-oh, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, fmoc-2s,3as,7as-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-octahydroindole-2-carboxylic acid, fmoc-l-octahydroindole-2-carboxylic acid, ambotzfaa1729, 2s pound not3as pound not7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid
PubChem CID 2756165
Nombre IUPAC Ácido (2S,3aS,7aS)-1-(9H-flúor-9-ilmetoxicarbonil)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidroindol-2-carboxílico
SMILES C1CCC2C(C1)CC(N2C(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15458336
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63491.MD
250 mg N/A
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
15448336
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63491.03
1 g N/A
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
130309-37-4
391.467
JBZXLQHJZHITMW-RXYZOABWSA-N
2756165
C1CCC2C(C1)CC(N2C(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)C(=O)O
C24H25NO4
MFCD00191201
fmoc-oic-oh, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, fmoc-2s,3as,7as-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-octahydroindole-2-carboxylic acid, fmoc-l-octahydroindole-2-carboxylic acid, ambotzfaa1729, 2s pound not3as pound not7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid
Ácido (2S,3aS,7aS)-1-(9H-flúor-9-ilmetoxicarbonil)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidroindol-2-carboxílico
Especificaciones
(2S,3aS,7aS)-1-Fmoc-octahydroindole-2-carboxylic acid
Blanco
MFCD00191201
JBZXLQHJZHITMW-RXYZOABWSA-N
Ácido (2S,3aS,7aS)-1-(9H-flúor-9-ilmetoxicarbonil)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidroindol-2-carboxílico
2756165
98%
130309-37-4
C24H25NO4
fmoc-oic-oh, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, fmoc-2s,3as,7as-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-octahydroindole-2-carboxylic acid, fmoc-l-octahydroindole-2-carboxylic acid, ambotzfaa1729, 2s pound not3as pound not7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid
C1CCC2C(C1)CC(N2C(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)C(=O)O
391.467
391.46
Polvo
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : De 2 °C a 8 °C
Recommended Storage : Conservar en un lugar fresco.