Learn More
(2S,3aS,7aS)-1-Fmoc-octahidroindole-2-ácido carboxílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458336
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458336 250 mg 250 miligramos
15448336 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458336 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63491.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 130309-37-4 | C24H25NO4 | 391.467 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130309-37-4
Fórmula molecular C24H25NO4
Peso molecular (g/mol) 391.467
Número MDL MFCD00191201
Clave InChI JBZXLQHJZHITMW-RXYZOABWSA-N
Sinónimo fmoc-oic-oh, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, fmoc-2s,3as,7as-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-octahydroindole-2-carboxylic acid, fmoc-l-octahydroindole-2-carboxylic acid, ambotzfaa1729, 2s pound not3as pound not7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid
PubChem CID 2756165
Nombre IUPAC Ácido (2S,3aS,7aS)-1-(9H-flúor-9-ilmetoxicarbonil)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahidroindol-2-carboxílico
SMILES C1CCC2C(C1)CC(N2C(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2S,3aS,7aS)-1-Fmoc-octahydroindole-2-carboxylic acid
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 391.46
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo