Learn More
Axygen™ Puntas de automatización Axygen™ de 250 μl para Agilent™/Velocity 11 VPrep™ y Bravo, formato de 96 puntas
Para su uso con sistemas de automatización Agilent/Velocity11
Marca: Axygen™ VT-250-L-R
Detalles adicionales : Peso : 10.00000kg
Descripción
Las puntas se han fabricado según especificaciones estrictas bajo exigentes controles de procesos y se han montado mediante automatización para garantizar un rendimiento y una fiabilidad uniformes.
- Polipropileno transparente
- Maxymum Recovery™ mejora la precisión y la exactitud al mismo tiempo que reduce la pérdida de muestras
- Certificados como libres de ARNasa/ADNasa y como apirógenos
- Apirógenos
- Disponibles estériles o no estériles
Especificaciones
250 μl | |
No estéril | |
ANSI | |
Maxymum Recovery™, apirógenas, utilizadas para las especificaciones más estrictas bajo estrictos controles de proceso | |
Gradilla | |
Gradilla para SBS | |
Agilent™/Velocity VPrep™ 8LT, Agilent™/Velocity VPrep™ 96LT, Agilent™ Bravo™ 96LT |
Sin filtro | |
Transparente | |
Sin DNasa ni RNasa | |
Maxymum Recovery™, no pirogénico | |
Automatización, Round | |
50 gradillas/caja | |
Polipropileno |