Learn More
Hamilton™ 25 mL 1000 Series Gas Tight Syringe
The 1000 Series syringes offer a mid-volume Gas Tight solution.
585.00€ - 600.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo de producto | Gas Tight Syringe |
Temperatura máx. (imperial) | 176°F |
Temperatura máxima | 80°C |
Temperatura mín. (imperial) | 50°F |
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Tipo de conexión | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17824332
|
Hamilton™
CAL85021 |
22 G | Sample Lock |
585.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17814212
|
Hamilton™
CAL86326 |
No Needle Included | Male Luer Lock |
598.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
17814332
|
Hamilton™
CAL85020 |
No Needle Included | Luer Lock |
600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||
Descripción
- This syringe series boasts a variety of termination and needle options, providing exceptional versatility and adaptability.
- Dispenses volumes up to 25 mL.
Especificaciones
Not Autoclavable | |
176°F | |
50°F | |
25 mL |
Gas Tight Syringe | |
80°C | |
10°C |