Learn More
Uvex™ 2124 Xact-Fit Multi Reusable Ear Plugs with Storage Case
Click to view available options
Tamaño:
Estándar
Pequeño
Descripción
- El exclusivo diseño ovalado se ajusta perfectamente a la anatomía del canal auditivo
- El pasador angulado reduce significativamente la presión en el oído
- Los pasadores preformados facilitan la inserción y extracción de tapones para los oídos
- Hendiduras para el pulgar que permiten una manipulación rápida y sencilla
- Superficie lisa que repele la suciedad y puede limpiarse con agua y jabón suave
- Los tapones para los oídos con cable pueden llevarse cómodamente alrededor del cuello en zonas con bajo ruido
- Se incluye caja transparente higiénica para un almacenamiento seguro cuando no se utilizan
Especificaciones
Color | Transparente, gris |
ANSI S3.1974 | No |
Incluye | Caja de tamaño bolsillo |
Color del cable | Verde lima |
Tamaño | Estándar |
Para utilizar con (aplicación) | Entornos variables |
Modelo | Xact-Fit Multi 2124 |
Reducción del ruido nominal (RRN) | 26 dB |
Corded | Con cable |
Plug Shape | Óvalo |