Learn More
Fisherbrand™ 20mm PP Screw Seal, White, Closed top, 20-400 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca: Fisherbrand™ 20 15 1804
684.00 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
- 20 mm
- Sellado combinado
- PP
- Tapón de rosca
- Blanco
- Cubierta cerrada
- Rosca 20-400
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
20 mm | |
Almacenamiento | |
1,3 mm | |
20-400 |
Rojo, Blanca | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |