Learn More
Fisherbrand™ 20mm PP Screw Seal, White, Closed top, 20-400 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
305.00€ - 665.00€
Especificaciones
Diámetro (métrico) externo 20 mm
Material del tapón Polypropylene
Color del tapón White
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Material de revestimiento Color Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material de revestimiento Color Grosor (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11805070 Ver documentos Fisherbrand™
Butyl, PTFE Red 1.3mm 346.00€
paquete de 1000 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
31-03-2020
Añadir a la cesta
11855060 Ver documentos Fisherbrand™
Silicone, PTFE White 1.3mm 665.00€
paquete de 1000 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
20-03-2020
Añadir a la cesta
12696785 Ver documentos Fisherbrand™
Natural Rubber, TEF Transparent 1.3mm 305.00€
paquete de 1000 Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío
26-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 20mm
  • Combination Seal
  • PP
  • Screw Cap
  • White
  • Closed top
  • 20-400 thread
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
Especificaciones
Especificaciones
20 mm
Polypropylene
White