Learn More
20MM ELECTRIC DE-CRIMPER
Marca:  Fisherbrand
1154.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
20MM ELECTRIC DE-CRIMPER
Detalles adicionales : Peso : 1.45500kg
Código de producto. 16456180
  • 1215.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 11-06-2024