Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Silver, Complete Tear-Off Cap, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Brand: Fisherbrand™
333.45 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Additional Details : Peso : 0.16000kg
Description
- 20mm
- Tapón de aluminio
- Sellado combinado
Specifications
PTFE/butilo | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Gris | |
Aluminio | |
100 | |
Tapón para encapsular |