Learn More
Fisherbrand™ 20mm Crimp Seal, Gold, Magnetic Cap, 5mm Center hole, Assembled septum
Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling.
Marca: Fisherbrand™
223.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- 20 mm
- Tapón
- Magnético
- Tapón
- Dorado
- Orificio central de 5 mm
Especificaciones
Butilo | |
20 mm | |
Headspace | |
3 mm |
Gris oscuro, Dorado | |
Acero | |
100 | |
Tapón para encapsular |