Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Sizes: 10mm and Larger
Marca: RETSCH 60.140.090000
Detalles adicionales : Peso : 0.20000kg
Especificaciones
Acero inoxidable | |
Acero inoxidable | |
1Cada una | |
Tamiz de pruebas | |
Acero inoxidable | |
25,4mm |
Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas | |
203,2mm | |
90 mm | |
ISO 3310/1 | |
Agitador AS 300 |