Learn More
Fisherbrand™ Tamiz de ensayo de acero inoxidable con malla de alambre tejido
Fabricado con acero inoxidable y disponible en una amplia variedad de tamaños. El tamiz de ensayo de acero inoxidable Fisherbrand™ con malla de alambre tejido tiene un diámetro de 200 mm.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.48600kg
Descripción
Tamices de ensayo de 100 mm y 200 mm de diámetro con bastidor de acero inoxidable y malla de alambre tejido. Se suministra con certificado de conformidad y tarjeta de registro. Tamaños de malla adicionales y tamices de diámetro disponibles - Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.Especificaciones
Alambre tejido | |
200mm | |
150 μm | |
Pieza 1: 2000, ISO 3310 : Pieza 1: 2000, BS410 | |
Certificado de conformidad y tarjeta de registro |
Acero inoxidable | |
1 unidad | |
Tamiz | |
Acero inoxidable |