Learn More
Eppendorf™ 2000μL Sterile Polypropylene 96-Well Deep Well PCR Plates
PCR plates, free of DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
Marca: Eppendorf™ 0030502310
197.60 EUR hasta el 2024-06-30
Use el código promocional "22546" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 2.26800kg
Descripción
Combinan un nuevo diseño de pocillos con un sofisticado sistema de codificación por colores para facilitar la lectura y la orientación. La geometría de los pocillos permite el pipeteo a alta velocidad sin salpicaduras, una excelente mezcla y una alta velocidad de centrifugación, lo cual acelera sus procesos de trabajo manuales y automatizados. Cumplen todas las directrices actuales de SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 y EN 13485- Recovermax: forma de pocillo de fondo redondo cóncavo con bordes suavizados
- Optitrack: placas enmarcadas a color con etiquetado alfanumérico
- Alta resistencia a productos químicos
- G-safe: máxima estabilidad de centrifugación
- Sin ADN, ADNasa, ARNasa ni inhibidor de la PCR* (grado PCR* clean)
- Esterilizable en autoclave
- Disponibles opcionalmente con código de barras
Especificaciones
Estándar | |
20 Plates (5 Bags x 4 Plates | |
Polipropileno | |
Estéril |
8 x 12 | |
Amarillo | |
96 |