Learn More
Linker Industrietechnik™ Tamices de prueba de polioximetileno-nailon, 200 mm (diámetro) x 45 mm (altura)
Sifts particles in a wide range of pore sizes. These plastic test sieves include no metal parts and an internal height of 45mm and diameter of 200mm.
Marca:  Linker Industrietechnik™ 552.050.881-0070
Detalles adicionales : Peso : 0.38000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11795598
  • 216.24€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Bastidor de polioximetileno
  • Pantalla de nailon para tamiz de ensayo
  • Diámetro: 200 mm
  • Altura interna de 45 mm
  • Sin piezas metálicas.
Especificaciones
Especificaciones
Nailon
1Cada una
Tamiz de pruebas
Polioximetileno
200mm
70 μm
DIN 4197
45 mm