Learn More
Ohaus™ 2 x Centrifuge Rack Adapters, Frontier™ R-S4x250/4MI Swing Out Rotors
Facilitate centrifugation of tubes smaller or greater in number than the original, provided carrier space for Frontier™ R-S4x250/4MI Swing Out Rotors
Marca: Ohaus™ 30314906
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
- Admite tubos de centrífuga de menor o mayor número que el espacio proporcionado en el portador del rotor
- Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-4SX250/4MI
Especificaciones
FA | |
29 mm | |
Gradilla, 3 de 50 ml D29 mm FA, 2 por paquete | |
2 |
3 de 50 ml (29 mm de diám. FA) | |
Rotores oscilantes R-4SX250/4MI | |
3 |