missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(Trifluorometil)quinoxalina, 97 %, ACROS Organics™
92.22€ - 415.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 148853-42-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H5F3N2 |
Peso molecular (g/mol) | 198.15 |
Número MDL | MFCD06656411 |
Clave InChI | YIQVNKFWTSLVSA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-trifluoromethyl quinoxaline, quinoxaline,2-trifluoromethyl, trifluoromethyl quinoxaline, acmc-1c899 |
PubChem CID | 10352693 |
Nombre IUPAC | 2-(trifluorometil)quinoxalina |
SMILES | FC(F)(F)C1=NC2=CC=CC=C2N=C1 |
Descripción
Identificadores de productos químicos
148853-42-3 | |
198.15 | |
YIQVNKFWTSLVSA-UHFFFAOYSA-N | |
10352693 | |
FC(F)(F)C1=NC2=CC=CC=C2N=C1 |
C9H5F3N2 | |
MFCD06656411 | |
2-trifluoromethyl quinoxaline, quinoxaline,2-trifluoromethyl, trifluoromethyl quinoxaline, acmc-1c899 | |
2-(trifluorometil)quinoxalina |
Especificaciones
2-(Trifluoromethyl)quinoxaline | |
96.0 | |
63°C to 65°C | |
Authentic | |
C9H5F3N2 | |
2-trifluoromethyl quinoxaline, quinoxaline,2-trifluoromethyl, trifluoromethyl quinoxaline, acmc-1c899 | |
FC(F)(F)C1=NC2=CC=CC=C2N=C1 | |
198.15 | |
198.15 | |
Polvo cristalino |
148853-42-3 | |
100.0 | |
Blanco a marrón | |
96% min. (GC) | |
MFCD06656411 | |
YIQVNKFWTSLVSA-UHFFFAOYSA-N | |
2-(trifluorometil)quinoxalina | |
10352693 | |
97% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF ON SKIN: Wash
GHS Signal Word: Warning
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- 2-(Trifluoromethyl)quinoxaline
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only