Learn More
2-(Trifluorometil)quinoxalina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10744312 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10744312 5 g Frasco de vidrio 5 g
10441440 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 10744312
Marca: Thermo Scientific Acros 432630050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 148853-42-3
Fórmula molecular C9H5F3N2
Peso molecular (g/mol) 198.15
Número MDL MFCD06656411
Clave InChI YIQVNKFWTSLVSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl quinoxaline, quinoxaline,2-trifluoromethyl, trifluoromethyl quinoxaline, acmc-1c899
PubChem CID 10352693
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)quinoxalina
SMILES FC(F)(F)C1=NC2=CC=CC=C2N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)quinoxaline
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 63°C to 65°C
Color Blanco a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Trifluoromethyl)quinoxaline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.