Learn More
Ácido 2-(trifluorometil)piridin-4-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 15478236
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
131747-41-6
C7H4F3NO2
191.11
MFCD07774132
BZFGKBQHQJVAHS-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethyl isonicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-isonicotinic acid, 2-trifluoromethyl isonicotinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-pyridinecarboxylic acid, pubchem18487, acmc-1c8b9, ksc174g3f, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-trifluoromethyl
14761447
ácido 2-(trifluorometil)piridin-4-carboxílico
OC(=O)C1=CC(=NC=C1)C(F)(F)F
131747-41-6
C7H4F3NO2
191.11
MFCD07774132
BZFGKBQHQJVAHS-UHFFFAOYSA-N
2-trifluoromethyl isonicotinic acid, 2-trifluoromethyl pyridine-4-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-isonicotinic acid, 2-trifluoromethyl isonicotinicacid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-4-pyridinecarboxylic acid, pubchem18487, acmc-1c8b9, ksc174g3f, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-trifluoromethyl
14761447
ácido 2-(trifluorometil)piridin-4-carboxílico
OC(=O)C1=CC(=NC=C1)C(F)(F)F
2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid, is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-(trifluorometil)piridin-4-carboxílico, se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)pyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión 217°C to 223°C
Color Blanco
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido