Learn More
2-(Tri-n-butilestanil)piridina, téc. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
48.30€ - 525.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 17997-47-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C17H31NSn |
Peso molecular (g/mol) | 368.152 |
Número MDL | MFCD00052052 |
Clave InChI | GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 2-tributylstannyl pyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannylpyridine, tributyl 2-pyridyl tin, 2-pyridyltributyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-tributylstannyl-pyridine, tri-n-butyl 2-pyridyl tin |
PubChem CID | 607784 |
Nombre IUPAC | tributil(piridín-2-il)estanano |
SMILES | CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11481387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24911.03 |
1 g |
48.30€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11491387
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24911.06 |
5 g |
152.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11401397
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B24911.14 |
25 g |
525.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
17997-47-6 | |
368.152 | |
GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N | |
607784 | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1 |
C17H31NSn | |
MFCD00052052 | |
2-tributylstannyl pyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannylpyridine, tributyl 2-pyridyl tin, 2-pyridyltributyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-tributylstannyl-pyridine, tri-n-butyl 2-pyridyl tin | |
tributil(piridín-2-il)estanano |
Especificaciones
2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine | |
1.15 | |
C17H31NSn | |
MFCD00052052 | |
479329 | |
GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N | |
tributil(piridín-2-il)estanano | |
607784 | |
80% |
17997-47-6 | |
130°C to 132°C (0.8 mmHg) | |
1.513 | |
UN2788 | |
2-tributylstannyl pyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannylpyridine, tributyl 2-pyridyl tin, 2-pyridyltributyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-tributylstannyl-pyridine, tri-n-butyl 2-pyridyl tin | |
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1 | |
368.152 | |
368.15 | |
Técnico |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H372-H312-H315-H319
Tóxico en caso de ingestión.
Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
Nocivo en contacto con la piel.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P201-P202-P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P280i-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P308+P313-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H301-H312-H315-H319-H360FD-H372.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:3; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Manténgase en frío
RUO – Research Use Only