Learn More
2-(Tri-n-butilestanil)piridina, téc. 80 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491387
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11491387 5 g 5 g
11481387 1 g 1 g
11401397 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11491387 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B24911.06
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 17997-47-6 | C17H31NSn | 368.152 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 17997-47-6
Fórmula molecular C17H31NSn
Peso molecular (g/mol) 368.152
Número MDL MFCD00052052
Clave InChI GYUURHMITDQTRU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tributylstannyl pyridine, 2-tri-n-butylstannylpyridine, 2-tributylstannylpyridine, tributyl 2-pyridyl tin, 2-pyridyltributyltin, 2-1,1,1-tributylstannyl pyridine, 2-pyridyltri-n-butyltin, 2-tributylstannyl-pyridine, tri-n-butyl 2-pyridyl tin
PubChem CID 607784
Nombre IUPAC tributil(piridín-2-il)estanano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=CC=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
Densidad 1.15
Punto de ebullición 130°C to 132°C (0.8 mmHg)
Índice de refracción 1.513
Cantidad 5 g
Número UN UN2788
Beilstein 479329
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.15
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico