Learn More
2-Tiofenometilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081648
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
27757-85-3
C5H7NS
113.178
MFCD00005460
FKKJJPMGAWGYPN-UHFFFAOYSA-N
2-thiophenemethylamine, 2-thienylmethylamine, 2-thiophenemethanamine, 2-aminomethyl thiophene, thiophene-2-methylamine, thiophenemethanamine, 2-aminomethylthiophene, 2-thenylamine, 2-thienylmethyl amine, 1-thiophen-2-yl methanamine
34005
tiofe-2-ilmetanamina
C1=CSC(=C1)CN
27757-85-3
C5H7NS
113.178
MFCD00005460
FKKJJPMGAWGYPN-UHFFFAOYSA-N
2-thiophenemethylamine, 2-thienylmethylamine, 2-thiophenemethanamine, 2-aminomethyl thiophene, thiophene-2-methylamine, thiophenemethanamine, 2-aminomethylthiophene, 2-thenylamine, 2-thienylmethyl amine, 1-thiophen-2-yl methanamine
34005
tiofe-2-ilmetanamina
C1=CSC(=C1)CN
2-Thiophenemethylamine is Reactant involved in synthesis of: Triazole-linked-thiopene conjugates. It is used for biomimetic model for studies of metal detoxification and oxidative stress involving metallothionein.It is a reactant involved in studies of organocatalyzed asymmetric reductive amination of ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-tiofenometilamina es un reactivo implicado en la síntesis de: conjugados de tioenos ligados a triazoles. Se utiliza como modelo biomimético para estudios de desintoxicación de metales y estrés oxidativo que involucran metalotioneína. Es un reactivo involucrado en estudios de aminación reductora asimétrica organocatalizada de cetonas.
Solubilidad
Fácilmente soluble en etanol y cloroformo.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte seco. Almacenar lejos del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Thiophenemethylamine
Densidad 1.1
Punto de ebullición 85°C to 88°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.567
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 106296
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Easily soluble in ethanol and Chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 113.19
Porcentaje de pureza 97%