Learn More
Ácido 2-pirrolidin-1-il-1,3-tiazol-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3586687
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
941716-91-2
C8H10N2O2S
198.24
MFCD09879943
KPQGRYOIUITVHX-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
24229715
OC(=O)C1=CN=C(S1)N1CCCC1
941716-91-2
C8H10N2O2S
198.24
MFCD09879943
KPQGRYOIUITVHX-UHFFFAOYSA-N
2-pyrrolidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-pyrrolidinyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
24229715
OC(=O)C1=CN=C(S1)N1CCCC1
Nombre del producto químico o material 2-Pyrrolidin-1-yl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC ácido 2-(pirrolidin-1-il)-1,3-tiazol-5-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.25
Porcentaje de pureza 97%