Learn More
Ácido (2-pirimidiltio)acético, 98 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10693172
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
88768-45-0
C6H5N2O2S
169.18
MFCD00010287
NIEOYUNNKKAQKI-UHFFFAOYSA-M
2-pyrimidylthio acetic acid, pyrimidin-2-ylthio acetic acid, 2-pyrimidin-2-ylthio acetic acid, pyrimidin-2-ylsulfanyl acetic acid, 2-pyrimidinylthio acetic acid, acetic acid, 2-pyrimidinylthio, 2-carboxymethylthio pyrimidine, 2-pyrimidin-2-ylsulfanyl acetic acid, 2-pyrimidin-2-ylthioacetic acid, acetic acid, 2-2-pyrimidinylthio
581022
ácido 2-pirimidin-2-ilsulfanilacético
[O-]C(=O)CSC1=NC=CC=N1
88768-45-0
C6H5N2O2S
169.18
MFCD00010287
NIEOYUNNKKAQKI-UHFFFAOYSA-M
2-pyrimidylthio acetic acid, pyrimidin-2-ylthio acetic acid, 2-pyrimidin-2-ylthio acetic acid, pyrimidin-2-ylsulfanyl acetic acid, 2-pyrimidinylthio acetic acid, acetic acid, 2-pyrimidinylthio, 2-carboxymethylthio pyrimidine, 2-pyrimidin-2-ylsulfanyl acetic acid, 2-pyrimidin-2-ylthioacetic acid, acetic acid, 2-2-pyrimidinylthio
581022
ácido 2-pirimidin-2-ilsulfanilacético
[O-]C(=O)CSC1=NC=CC=N1
Nombre del producto químico o material (2-Pyrimidylthio)acetic acid
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 200°C to 203°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (2-Pyrimidylthio)acetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.