Learn More
Ácido 2-pirid-3-il-4,5-dihidro-1,3-tiazol-4-carboxílico, ≥97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3110300
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
116247-03-1
C9H8N2O2S
208.24
MFCD02854711
LJGAQGZEJDQDAU-UHFFFAOYNA-N
2-pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, 3-4-carboxy-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl pyridine, 2-3-pyridyl-1,3-thiazoline-4-carboxylic acid, acmc-20dw5p, 4-carboxy-4,5-dihydro-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole
3130734
OC(=O)C1CSC(=N1)C1=CN=CC=C1
116247-03-1
C9H8N2O2S
208.24
MFCD02854711
LJGAQGZEJDQDAU-UHFFFAOYNA-N
2-pyrid-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-1,3-thiazole-4-carboxylic acid, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydro-thiazole-4-carboxylic acid, 4-thiazolecarboxylicacid, 4,5-dihydro-2-3-pyridinyl, 2-pyridin-3-yl-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, 3-4-carboxy-4,5-dihydro-1,3-thiazol-2-yl pyridine, 2-3-pyridyl-1,3-thiazoline-4-carboxylic acid, acmc-20dw5p, 4-carboxy-4,5-dihydro-2-pyridin-3-yl-1,3-thiazole
3130734
OC(=O)C1CSC(=N1)C1=CN=CC=C1
Nombre del producto químico o material 2-Pyrid-3-yl-4, 5-dihydro-1, 3-thiazole-4-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC ácido 2-(piridin-3-il)-4,5-dihidro-1,3-tiazol-4-carboxílico
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.24
Porcentaje de pureza 97%