Learn More
2-Propanol, ACS, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11348078
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 x 1 L
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propano-2-ol
CC(C)O
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propano-2-ol
CC(C)O
Solvent For Gums, Resins, Alkaloids
It acts as a solvent for gums, resins, alkaloids and essential oils. It is used in cosmetic lotions. Isopropyl alcohol is used as a cleansing agent for keyboards, LCD displays and laptops. It is used as a wetting agent in the fountain solution used in lithographic printing, and is often used as a solvent for french polishing shellac, which is used in cabinet making. It act as a hydride source in the Meerwein-Ponndorf-Verley reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
Punto de fusión °C to 90°C
Color Incolora
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Aspecto Liquid
Beilstein 635639
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol,ether,chloroform,acetone and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1
Grado ACS
Densidad 0.785 g/cm3 at 20°C
Punto de ebullición 82°C to 83°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 12°C (53°F)
Olor Alcohol-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.377
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-propanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: isopropyl alcohol