Learn More
2-Propanol, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
ACS Reagent,≥99.5%
99.33€ - 398.88€
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H8O |
Peso molecular (g/mol) | 60.096 |
Número MDL | MFCD00011674 |
Clave InChI | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
PubChem CID | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
Nombre IUPAC | propano-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15686670
|
Honeywell-Riedel-de Haen
673773-1L |
1 L | Frasco de vidrio | ||||||
15638440
|
Honeywell-Riedel-de Haen
673773-4L |
4 L | Frasco de vidrio |
398.88€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
ACS GENERAL USE SOLVENTS
- value priced solution for applications such as preparative-scale HPLC, cleaning and organic synthesis
- suitable for less demanding applications such as routine isocratic HPLC
- variations and decrease issues traceable to solvent contamination
- all solvents are tested to meet ACS general use specifications
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propano-2-ol |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Especificaciones
2-Propanol | |
-90°C | |
C3H8O | |
MFCD00011674 | |
635639 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propano-2-ol | |
3776 | |
60.1g/mol | |
0.785g/mL at 25°C | |
0.02 | |
Alcohol-like | |
33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C) |
Neutral | |
67-63-0 | |
(CH3)2CHOH | |
UN1219 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
≥99.5% | |
77°C to 83°C | |
750°C | |
Liquid |
Seguridad y manipulación
P210-P261-P305 + P351 + P338
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 2 - Isopropanol
missing translation for 'rtecsNumber' : 200-661-7