Learn More
2-Propanol, ≥99.5%, Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number 15638440
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de vidrio
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
67-63-0
C3H8O
60.096
MFCD00011674
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
3776
CHEBI:17824
propan-2-ol
CC(C)O
ACS Reagent,≥99.5%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 2-Propanol
pH Neutral
Punto de fusión -90°C
Fórmula lineal (CH3)2CHOH
Número UN UN1219
Beilstein 635639
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Densidad 0.784 to 0.786g/cm3
Punto de ebullición 77°C to 83°C
Cantidad 4 L
Límite de explosión 0.02
Punto de ignición 750°C
Olor Alcohol-like
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Presión de vapor 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)